914363
di-n-butylammonium trimethylammonium lead(II) tridecaiodide
n = 4
Synonyme(s) :
(BA)2(MA)3Pb4I13, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tris(methylammonium) tridecaiodotetraplumbate
Forme
crystals
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable