912581
n-Dodecylammonium iodide
Synonyme(s) :
1-Dodecanamine, hydriodide (9CI), n-Dodecylammonium iodide, Dodecylamine, hydriodide (8CI), Greatcell Solar®, NDDAI
67,50 €
About This Item
67,50 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white
Adéquation
suitable for identity (1H NMR)
Chaîne SMILES
I.NCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
PXWSKGXEHZHFJA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable