912816
di-n-butylammonium methylammonium lead(II) heptaiodide
n = 2
Synonyme(s) :
(BA)2(MA)Pb2I7, 2D perovskite, Bis(butylammonium) methylammonium heptaiododiplumbate
339,00 €
About This Item
339,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[N+H3]CCCC.[N+H3]CCCC.[N+H3]C.C
Clé InChI
PKJYPAXQNYVGMM-UHFFFAOYSA-Q
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable