912492
Silica dioxide- sorbent nanofiber
Synonyme(s) :
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanofiber
Niveau de qualité
Diam. des fibres
800-1200 nm , structure: amorphous
Length: continuous fibers
Superficie
600-900 m2/g
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.