Principaux documents
911143
Sigma-Aldrich
HO-PEG24-propanoic acid t-butyl ester
Synonyme(s) :
HO-PEG-tert-butyl ester, Hydroxyl PEG tert-butyl ester, Hydroxyl-PEG-tert-butyl ester
500 MG
340,00 €
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
340,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H110O27
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1203.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.23
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid or liquid
Poids mol.
average Mn 1,200 (by NMR)
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Couleur
white to off-white
Extrémité Ω
(tert-Butyl ester)
Extrémité α
hydroxyl
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O(CCO)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O4/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ACWLDITVZGWIKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a varity of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. The propionic acid group in HO-PEG-propanoic acid t-butyl ester is protected, preventing self-coupling.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.