QBD10722
Hydroxy-dPEG®24-t-butyl ester
>90% (HPLC)
Synonyme(s) :
HO-PEG24-CO-Otbu, HO-PEG24-TBE, Hydroxy-PEG-t-butyl ester, Hydroxy-PEG24-t-butyl-ester, PEG1000-t-butyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable