910988
Allyl germanane
Synonyme(s) :
Allyl-terminated germanane
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3