790583
Tungsten(IV) sulfide
nanopowder, 90 nm avg. part. size (SEM), 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Monotungsten disulfide, Tungsten disulfide
96,60 €
About This Item
96,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille moy. des particules
90 nm (SEM)
Densité
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
Clé InChI
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.