Principaux documents
906778
Sigma-Aldrich
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
50 ML
123,00 €
500 ML
622,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
123,00 €
500 ML
622,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Contient
Contains 200 ppm MEHQ as stabilizer
Couleur
white to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC(OCC1OC(C)(CC(C)C)OC1)=O
Clé InChI
BICNEUKUQARCEL-UHFFFAOYSA-N
Application
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate units lower the Tg of resulting polymers. It can be used for contact lens and medical devices manufacture. Also, it is suitable for 3D printing applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable