Principaux documents
905372
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1,2-13C2,d4
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2CD4O3
Poids moléculaire :
94.07
Code UNSPSC :
12142201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable