Documents
704334
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
114-117 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
Clé InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable