904473
4-Cyano-N-(trifluoromethoxy)pyridinium triflimide
≥95%
Synonyme(s) :
4-Cyano-1-(trifluoromethoxy)pyridin-1-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide, Togni trifluoromethoxylation reagent
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable