902675
BocNH-PEG6-acid
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azapentacosan-25-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2COOH
248,00 €
About This Item
248,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Indice de réfraction
n/D 1.4657
Groupe fonctionnel
Boc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H37NO10/c1-19(2,3)30-18(23)20-4-5-24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17(21)22/h4-16H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
Clé InChI
ZKCDWMFMVAYYED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable