Principaux documents
901441
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
P(t-Bu)3
25 ML
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
258,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H27P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Nomenclature NACRES :
NA.22
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.853 g/mL
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
6.8 °F
Point d'éclair (°C)
-14 °C