901423
ITIC-F
Synonyme(s) :
9-Bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-difluoro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene, IT-4F, ITIC-2F, ITIC-DF3
628,00 €
About This Item
628,00 €
Produits recommandés
Description
Band gap: 1.52 eV
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Énergie orbitale
HOMO -5.66 eV
LUMO -4.14 eV
Chaîne SMILES
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C\c3[s]c4c([s]c5c4C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c%11c([s]c(c%11)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)F)F)C/%14=C(C#N)C#N)c%10C9(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)c3)\C2=O
InChI
1S/C94H78F4N4O2S4/c1-5-9-13-17-21-55-25-33-61(34-26-55)93(62-35-27-56(28-36-62)22-18-14-10-6-2)75-45-72-76(46-71(75)89-85(93)91-81(107-89)43-65(105-91)41-73-83(59(51-99)52-100)67-47-77(95)79(97)49-69(67)87(73)103)94(63-37-29-57(30-38-63)23-19-15-11-7-3,64
Clé InChI
JOZQXSUYCMNTCH-ODDCUFEPSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.