900803
ITIC-DM
Synonyme(s) :
IT-2M
576,00 €
About This Item
576,00 €
Produits recommandés
Description
Band gap: 2.16 eV
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Solubilité
organic solvents: soluble
Énergie orbitale
HOMO -5.45 eV
LUMO -3.29 eV
Chaîne SMILES
[s]1c2c([s]c(c2)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)C)C)C/%14=C(C#N)C#N)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)C)C)C/%12=C(C#N)C#N)(c9ccc(cc9)CCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCC
InChI
1S/C98H90N4O2S4/c1-9-13-17-21-25-63-29-37-69(38-30-63)97(70-39-31-64(32-40-70)26-22-18-14-10-2)83-53-80-84(54-79(83)93-89(97)95-85(107-93)51-73(105-95)49-81-87(67(55-99)56-100)75-45-59(5)61(7)47-77(75)91(81)103)98(71-41-33-65(34-42-71)27-23-19-15-11-3,72-
Clé InChI
CJZPUZYWUPJTPK-UNAFEMLISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.