906387
ITIC-Cl
Synonyme(s) :
3,9-bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-dichloro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene, ITIC-2Cl
319,00 €
About This Item
319,00 €
Produits recommandés
Description
Band gap: 1.48 eV
Essai
98%
Forme
powder
Énergie orbitale
HOMO -5.68 eV
LUMO -4.20 eV
Chaîne SMILES
[s]1c2c([s]c(c2)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)Cl)Cl)C/%14=C(C#N)C#N)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)\C=C%12\C(=O)c%13c(cc(c(c%13)Cl)Cl)C\%12=C(C#N)C#N)(c9ccc(cc9)CCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCC
InChI
1S/C94H78Cl4N4O2S4/c1-5-9-13-17-21-55-25-33-61(34-26-55)93(62-35-27-56(28-36-62)22-18-14-10-6-2)75-45-72-76(46-71(75)89-85(93)91-81(107-89)43-65(105-91)41-73-83(59(51-99)52-100)67-47-77(95)79(97)49-69(67)87(73)103)94(63-37-29-57(30-38-63)23-19-15-11-7-3,6
Clé InChI
CGRWDQBQNINDAH-WJLAHIJSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.