Principaux documents
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Synonyme(s) :
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
5 G
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
433,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H26N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Indice de réfraction
n/D 1.473
Densité
1.10 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
Clé InChI
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C