Principaux documents
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
5 G
203,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
203,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Nomenclature NACRES :
NA.22
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.4374
Densité
0.99954 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C