Documents
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Synonyme(s) :
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C63H66IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1057.44
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Niveau de qualité
Forme
solid
Couleur
red
Chaîne SMILES 
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable