900806
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Synonyme(s) :
1-Propyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, PP 13TFSA, PP 13TFSI
721,00 €
About This Item
721,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Composition
H2O, ≤500 ppm
Impuretés
≤500 ppm H2O
Pf
12 °C
Densité
1.412 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[N+]1(CCCCC1)(CCC)C
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-7-10(2)8-5-4-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
IEFUHGXOQSVRDQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.