Principaux documents
900702
Sigma-Aldrich
DavePhos Pd G4
Synonyme(s) :
[2′-(Dicyclohexylphosphino-κP)-N,N-dimethyl-2-biphenylamine](methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium
250 MG
294,00 €
1 G
867,00 €
294,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
294,00 €
1 G
867,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H51N2O3PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
777.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
294,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 4
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cccc2)N(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C26H36NP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
HLBXHBITUASBRZ-UHFFFAOYSA-M
Application
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.