Principaux documents
900677
Sigma-Aldrich
Cysteine-functionalized silica gel
≥99%
Synonyme(s) :
SiliaMetS® Cysteine
10 G
204,00 €
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
204,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Taille des particules
40-63 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Capacité
0.30 mmol/g loading(molecular loading)
Solubilité
organic solvents: soluble
Masse volumique apparente
665 g/L (tap density)
Chaîne SMILES 
CCCCNC(CS)C(O[Na])=O.[SiH4]
Application
Metal scavenger: Cu, Cd, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Sn.
Attention
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informations légales
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable