Principaux documents
745332
Sigma-Aldrich
Methyl thiourea ethyl sulfide ethyl Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonyme(s) :
PhosphonicS MTCf
10 G
158,00 €
50 G
534,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
158,00 €
50 G
534,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352309
Nomenclature NACRES :
NA.22
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
0.8-1.4 mmol/g loading
Taille des particules
≥45 μm (95%)
Application
Silica Supported Metal Scavenger:
Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II)
Remarque sur l'analyse
sulfur: detected
Informations légales
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable