Documents
660450
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl(3-oxobutanoic acid) functionalized silica
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
Synonyme(s) :
Carboxylic acid-functionalized silica colloid
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
dispersion
Concentration
2.5 % (w/v) in DMF
Taille des particules
~15 nm (DLS)
Point d'ébullition
143-153 °C
Densité
0.927 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Application
Dispersion may settle. Shake well before use.
Used for the self-assembly of nano-scale monolayers.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
90.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)