900650
(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)propylbis(trimethylsiloxy)methylsilane
95%
Synonyme(s) :
SiGMA
227,00 €
About This Item
227,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(CCCOCC(O)COC(=O)C(=C)C)C
InChI
1S/C17H38O6Si3/c1-15(2)17(19)21-14-16(18)13-20-11-10-12-26(9,22-24(3,4)5)23-25(6,7)8/h16,18H,1,10-14H2,2-9H3
Clé InChI
NBOCBWJUDBATAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C