Principaux documents
900643
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-Et
ZerO2®, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Degassed and low oxygen phosphazene base, Phosphazene base ZerO2®, 1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.40
Beilstein:
7485991
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité:
ZerO2®
Qualité
ZerO2®
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
Clé InChI
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable