Changing the solvent from hexane to water for this product may cause agglomeration of the quantum rods, which could result in them not being able to be re-dispersed. It is advisable to maintain the quantum rods in the original solvent (hexane) to ensure the stability and functionality.
900514
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in hexane
Synonyme(s) :
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
305,00 €
About This Item
305,00 €
Produits recommandés
Forme
dispersion
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in hexane
rapport des dimensions
5
Fluorescence
λem 620 nm
λem 620 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
-
Can the quantum rods be kept in the water solution instead of the hexine?
1 answer-
Helpful?
-
-
Bonjour, Afin de sélectionner au mieux nos quantums dots, j'aurai aimé avoir plus d'informations concernant les spécifications du produit 900514. Pourriez-vous m'indiquer leurs dimensions moyenne (grande et petite) et fournir un spectre d'absorbtion ?
1 answer-
The average dimensions of this product are 46 x 6 nm (Length x Width). The maximum absorption is approximately 608 nm; however, the absorption spectrum is proprietary and cannot be provided.