Principaux documents
900218
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 600 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
1 ML
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
150,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CdSe/ZnS
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
dispersion
Concentration
5 mg/mL in toluene
λmax
585
Fluorescence
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
Description générale
Reactive group: Octadecylamine.
Application
Highly purified CdSe/ZnS quantum dots with an octadecylamine surface contain extremely low free organic ligands and impurities. They are well suited for display, solid state lighting and solar cell applications. They can be used as an electroluminescence emitter in quantum dot based LEDs or embedded in a polymer matrix as the backlight of an LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, and hexane.[1][2][3]
Informations légales
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.