900177
Monodispersed nanodiamond particles
10 mg/mL in NMP, carboxylated, 5 nm avg. part. size (DLS)
Synonyme(s) :
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Produits recommandés
Description
-45.1 mV ±20%
Niveau de qualité
Forme
dispersion
nanoparticles
Concentration
10 mg/mL in NMP
Taille moy. des particules
5 nm (DLS)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F
Point d'éclair (°C)
91 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.