D2404
Decylamine
95%
Synonyme(s) :
1-Aminodecane, NDA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
216-218 °C (lit.)
Pf
12-14 °C (lit.)
Densité
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
Clé InChI
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Amine in the synthesis of dynole-2-24 by reductive amination with 1-(3-(dimethylamino)propyl)-1H-indole-3-carbaldehyde.
- A modifier in the synthesis of nanocomposites based on poly(butylene terephthalate) and C60 nanoparticles.
- A template in the synthesis of ordered two and three dimensional mesoporous iron oxide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter