89235
(−)-Thujopsene
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(1S,6S,10S)-2,2,6,9-Tetramethyltricyclo[8.1.0.01.6]undec-8-ene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.505
Point d'ébullition
258-260 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WXQGPFZDVCRBME-QEJZJMRPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves