Principaux documents
88590
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionitrile
≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
S(CH2CH2CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.21
Beilstein:
1701139
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
pb
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
24-25 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
thioether
Chaîne SMILES 
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clé InChI
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter