Principaux documents
128538
Sigma-Aldrich
Heptyl cyanide
97%
Synonyme(s) :
Caprylonitrile
25 G
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
126,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.21
Beilstein:
1744063
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
198-200 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H15N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
YSIMAPNUZAVQER-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptyl cyanide (Caprylonitrile) was used as a solvent to study the intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds. Part XI. Mechanistic studies on the reaction of diphenylmethylene with amines in solution.
Bethell D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1307-1312 (1974)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The