Principaux documents
88067
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphthalic anhydride
≥98.0% (CH)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.50
Beilstein:
353504
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (CH)
Pf
293-297 °C
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6