Principaux documents
87778
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-proline
≥99.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.42
Beilstein:
497317
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
Pf
150-153 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
Autres remarques
Derivatizing agent for HPLC; assay of enantiomeric purity of amines
K. Gamoh, H. Sawamoto
Analytica Chimica Acta, 243, 251-251 (1991)