Documents
1.06578
Supelco
Phosphate trisodique dodécahydraté
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Phosphate trisodique dodécahydraté, Phosphate de sodium tribasique, Phosphate trisodique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-509-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
98.0-102.0% (alkalimetric)
Forme
crystals
Puissance
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
285 g/L
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
950 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : 98,0 - 102,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
Alcali en excès (exprimés en NaOH) : ≤ 2,5 %
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0005 %
Fluorure (F) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Fe (Fer) : ≤ 0,001 %
Conforme à ACS, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea