Principaux documents
1.06572
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
1 KG
58,20 €
5 KG
204,00 €
25 KG
1 160,00 €
58,20 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
58,20 €
5 KG
204,00 €
25 KG
1 160,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na3O4P · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-509-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
58,20 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
98.0-102.0% (alkalimetric)
Forme
crystals
Puissance
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
≤2.5% Free alkali (as NaOH)
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
285 g/L
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
950 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): 98.0 - 102.0
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 2.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Fluoride (F): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable