Principaux documents
86605
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride monohydrate
≥98.0%
Synonyme(s) :
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
50 G
63,20 €
250 G
167,00 €
63,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
63,20 €
250 G
167,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4N(Cl) · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.72
Beilstein:
3573492
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable