Principaux documents
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
Synonyme(s) :
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
10 G
742,00 €
742,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
742,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
742,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
Pf
80-83 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
Clé InChI
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable