Principaux documents
159018
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
98%
Synonyme(s) :
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
1 G
27,70 €
10 G
109,00 €
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,70 €
10 G
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.48
Beilstein:
100243
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
Clé InChI
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Application
Starting material for nucleoside synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable