Principaux documents
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
500 MG
240,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
240,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥98% (HPLC)
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable