Principaux documents
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid γ-methyl ester
25 G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Beilstein:
1725252
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
182 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable