Principaux documents
857823
Sigma-Aldrich
4-Sulfophenyl isothiocyanate sodium salt monohydrate
technical grade
Synonyme(s) :
4-Isothiocyanatobenzenesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
NaO3SC6H4NCS·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.25
Beilstein:
3777198
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
powder
Groupe fonctionnel
isothiocyanate
sulfonic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves