Principaux documents
857815
Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
97%
Synonyme(s) :
m-Cl-CCP, CCCP, Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, Mesoxalonitrile (3-chlorophenyl)hydrazone, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NHN=C(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.62
Beilstein:
1842102
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
175-177 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
Remplacé(e)(s) par