407518
Julolidine hydrobromide
97%
Synonyme(s) :
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
239-242 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br.C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N.BrH/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13;/h1,4-5H,2-3,6-9H2;1H
Clé InChI
KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges