Principaux documents
851868
Sigma-Aldrich
Bacitracin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C66H103N17O16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1422.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Activité spécifique
~50,000 U/g
Pf
221-225 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(N)C1=NC(CS1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc3cnc[nH]3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-/m0/s1
Clé InChI
CLKOFPXJLQSYAH-RNHDWVCBSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Guolin Li et al.
Cell metabolism, 26(4), 672-685 (2017-09-19)
While activation of beige thermogenesis is a promising approach for treatment of obesity-associated diseases, there are currently no known pharmacological means of inducing beiging in humans. Intermittent fasting is an effective and natural strategy for weight control, but the mechanism