P7794
Penicillin G potassium salt
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Benzylpenicillin potassium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Penicillin G potassium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Puissance
1440-1680 units per mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Chaîne SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Clé InChI
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria
Attention
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves