Principaux documents
850071
Sigma-Aldrich
Glycyl-L-leucine
99%
Synonyme(s) :
Gly-Leu
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Beilstein:
1726294
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
Pf
233-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O