81377
Poly(tetrafluoroethylene)
beads
Synonyme(s) :
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Produits recommandés
Forme
beads
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F\C(F)=C(\F)F
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable